Stampa…
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium propane-1,3-disulphonate
B20092.06 B20092.14
B20092.06EA 36.9 EUR
B20092.06 B20092.14
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Purity: 99% CAS No.: 36589-58-9 Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na Formula Weight: 248.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3767479
Formula: C₃H₆Na₂O₆S₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191483
CAS Number: 36589-58-9