Stampa…
2-(Methylthio)ethylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Methylthio)ethanamine
B22941.03 B22941.06
B22941.03EA 63.6 EUR
B22941.03 B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95% CAS No.: 18542-42-2 Molecular Formula: C3H9NS Formula Weight: 91.18 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4965 Odour: Amine-like Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731099 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014825
Formula: C₃H₉NS
Peso molecolare: 91,18 g/mol
Punto di ebollizione: 146…148 °C
Densità: 0,974
Flash Pt: 36 °C (96 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014825
CAS Number: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
ADR: 8,II