3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 86649-57-2
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 210-212°
MDL No.: MFCD04039772
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: 210…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039772 CAS Number: 86649-57-2 |