Stampa…
Esametilendiammina 60% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,6-Diamminoesano
411560010 411562500
ACRO411560010EA 71.9 EUR
ACRO411560010 ACRO411562500
Esametilendiammina 60% (w/w) in soluzione acquosa
Esametilendiammina
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008243
CAS Number: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 1783
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%