Stampa…
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 120 EUR
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)thiazole
Formula: C₄H₅NS₂
Peso molecolare: 131,21 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00858981
CAS Number: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %