Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6345-27-3
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3562678
Formula:
C₆H₇N₃·ClH Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040385 CAS Number: 6345-27-3 |