Nicotinamidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 7356-60-7
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00054326
Formula:
C₆H₈ClN₃ Punto di fusione: 187…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054326 CAS Number: 7356-60-7 |