Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
A10942.06
A10942.03
A10942.06EA
185
EUR
A10942.06
A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51285-26-8
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3562671
Formula:
C₆H₈ClN₃ Peso molecolare: 157,60 g/mol Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052271 CAS Number: 51285-26-8 |