1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13735-81-4
Molecular Formula: C11H16OSi
Formula Weight: 192.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 53-54°/1mm
Beilstein Reference: 1306914
MDL No.: MFCD00008582
Formula:
C₁₁H₁₆OSi Punto di ebollizione: 53…54 °C (1 mmHg) Densità: 0,938 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008582 CAS Number: 13735-81-4 EINECS: 237-308-1 |