1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 97674-02-7
Molecular Formula: C16H34OSn
Formula Weight: 361.14
Flash Point:
Formula:
C₁₆H₃₄OSn Punto di ebollizione: 85…86 °C (0,07 mmHg) Densità: 1,067 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010240 CAS Number: 97674-02-7 UN: 2788 ADR: 6.1,III |