Stampa…
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
377710010 377710050 377710250
ACRO377710010EA 55.6 EUR
ACRO377710010 ACRO377710050 ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
Formula: C₁₆H₃₄OSn
Peso molecolare: 361,15 g/mol
Punto di ebollizione: 85…86 °C (,1 mmHg)
Densità: 1,069 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010240
CAS Number: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %