Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 775-56-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2Si(CH3)C6H5
Formula Weight: 210.35
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4696
Boiling Point: 117-118°/30mm
Beilstein Reference: 2938396
MDL No.: MFCD00048541
Formula:
C₁₁H₁₈O₂Si Punto di ebollizione: 117…118 °C (30 mmHg) Densità: 0,963 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048541 CAS Number: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |