1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
L05906.03
L05906.06
L05906.03EA
28.1
EUR
L05906.03
L05906.06
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6973-60-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 115703
Formula:
C₆H₇NO₂ Peso molecolare: 125,13 g/mol Punto di fusione: 135…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003088 CAS Number: 6973-60-0 EINECS: 230-217-8 |