Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 2199-43-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 70°/0.8mm
MDL No.: MFCD00817049
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di ebollizione: 70 °C (0,8 mmHg) Punto di fusione: 37…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00817049 CAS Number: 2199-43-1 |