2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 944401-55-2
Molecular Formula: C11H18BN3O2
Formula Weight: 235.09
MDL No.: MFCD18072554
Formula:
C₁₁H₁₈BN₃O₂ Peso molecolare: 235,09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18072554 CAS Number: 944401-55-2 |