Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉ClN₂O₂S Punto di ebollizione: 132°C |
MDL Number:
MFCD00006085 CAS Number: 5909-24-0 EINECS: 227-619-0 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |