Stampa…
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
T2204-100MG T2204-1G
TCIAT2204-100MGEA 16 EUR
TCIAT2204-100MG TCIAT2204-1G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₂₃H₁₈N₂O
Peso molecolare: 338,41 g/mol
Punto di fusione: 186°C
MDL Number: MFCD02179554
CAS Number: 33016-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c4aec114c4f3718ca2a9e24bd11bb418cc7efbb&vid=8c4aec114c4f3718ca2a9e24bd11bb418cc7efbb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%