Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
B25494.03 B25494.06
B25494.03EA 34.8 EUR
B25494.03 B25494.06
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Purity: 98% CAS No.: 169037-23-4 Molecular Formula: C9H4F3NO2 Formula Weight: 231.13 Melting Point: 170-172° MDL No.: MFCD00192524
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 231,13 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192524
CAS Number: 169037-23-4