Stampa…
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52822.03 H52822.06
H52822.03EA 112 EUR
H52822.03 H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-24-5 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839877
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839877
CAS Number: 140645-24-5