Stampa…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52561.MD H52561.03 H52561.06
H52561.MDEA 50 EUR
H52561.MD H52561.03 H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-23-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839876
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839876
CAS Number: 140645-23-4