α-Methylcinnamic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1199-77-5
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 288°
MDL No.: MFCD00002652
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 288 °C Punto di fusione: 78…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002652 CAS Number: 1199-77-5 EINECS: 214-847-0 |