Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Mono(N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium) tribromide, Benzyl trimethyl ammonium tribromide
Purity: 98%
CAS No.: 111865-47-5
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br3
Formula Weight: 389.97
Melting Point: 99-101°
MDL No.: MFCD00134423
Formula:
C₁₀H₁₆Br₃N Peso molecolare: 389,97 g/mol Punto di fusione: 99…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134423 CAS Number: 111865-47-5 |