(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
Purity: 98%
CAS No.: 147081-29-6
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 38-41°
Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso molecolare: 200,28 g/mol Punto di fusione: 38…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683204 CAS Number: 147081-29-6 |