(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 163765-44-4
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 40-45°
Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Punto di fusione: 40…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683205 CAS Number: 163765-44-4 |