4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3247-00-5
Molecular Formula: C22H22O
Formula Weight: 302.42
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 2055803
Formula:
C₂₂H₂₂O Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014919 CAS Number: 3247-00-5 EINECS: 221-822-8 |