(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 84025-81-0
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 4229755
Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066219
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 61…62 °C (40 mmHg) Densità: 0,933 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066219 CAS Number: 84025-81-0 ADR: 3,III |