(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 136725-53-6
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD04038718
Formula:
C₄H₉ClFN Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038718 CAS Number: 136725-53-6 |