(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine Hydrochloride
H26947.06
H26947.03
H26947.06EA
574
EUR
H26947.06
H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-55-8
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD04038717
Formula:
C₄H₉ClFN Peso molecolare: 125,57 g/mol Punto di fusione: 181…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038717 CAS Number: 136725-55-8 |