Stampa…
Isonipecotamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Piperidine-4-carboxamide
A13442.09 A13442.18 A13442.30
A13442.09EA 22.6 EUR
A13442.09 A13442.18 A13442.30
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Purity: 98% CAS No.: 39546-32-2 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Melting Point: 148-149° Beilstein Reference: 112554
Formula: C₆H₁₂N₂O
Punto di fusione: 148…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038012
CAS Number: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6