Stampa…
2,2'-Thenil ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
B24753.03 B24753.06
B24753.03EA 45.5 EUR
B24753.03 B24753.06
2,2'-Thenil ≥98%
2,2'-Thenil
Purity: 98% CAS No.: 7333-07-5 Molecular Formula: C10H6O2S2 Formula Weight: 222.29 Melting Point: 81-84° MDL No.: MFCD00173678
Formula: C₁₀H₆O₂S₂
Peso molecolare: 222,29 g/mol
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173678
CAS Number: 7333-07-5