Stampa…
Tetrazolium violet ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A16008.03 A16008.06 A16008.14
A16008.03EA 46.7 EUR
A16008.03 A16008.06 A16008.14
Tetrazolium violet ≥98%
Tetrazolium violet
Purity: 98+% CAS No.: 1719-71-7 Molecular Formula: C23H17ClN4 Formula Weight: 384.87 Melting Point: 247-249° MDL No.: MFCD00011875
Formula: C₂₃H₁₇ClN₄
Peso molecolare: 384,87 g/mol
Punto di fusione: 247…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011875
CAS Number: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7