Stampa…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50670.03 H50670.06
H50670.03EA 72.4 EUR
H50670.03 H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 75415-03-1 Molecular Formula: C8H7N3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 121-122° MDL No.: MFCD00115151
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 121…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115151
CAS Number: 75415-03-1