Stampa…
Bathocuproin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010 161340050
ACRO161340010EA 86.5 EUR
ACRO161340010 ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Formula: C₂₆H₂₀N₂
Peso molecolare: 360,46 g/mol
Punto di fusione: 279…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004972
CAS Number: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Visualizza i codici
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 285 °C (Dec)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %