Stampa…
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
B22550.03EA 87 EUR
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 52698-84-7 Molecular Formula: C26H18N2Na2O6S2.xH2O Formula Weight: 564.55(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9033637
Formula: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012947
CAS Number: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7