Stampa…
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 38.9 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formula: C₁₆H₃₀SSn
Peso molecolare: 373,16 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,175
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192513
CAS Number: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III