Stampa…
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 44.5 EUR
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Formula: C₁₆H₃₀OSn
Peso molecolare: 357,10 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,134
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192512
CAS Number: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III