Victoria blue B, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃₃H₃₂ClN₃ Punto di fusione: 206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011878 CAS Number: 2580-56-5 EINECS: 219-943-6 |
Appearance | Dark brown Glistening crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Loss on drying | ≤5 % (60°C) |
UV Lambda max | 599 to 605 nm (in ethanol) |