1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4022-81-5
Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl
Formula Weight: 248.12
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 3732533
Formula:
C₈H₁₁Cl₂N₅ Punto di fusione: 247…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053020 CAS Number: 4022-81-5 |