Stampa…
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolinone
B22521.18 B22521.09 B22521.30
B22521.18EA 188 EUR
B22521.18 B22521.09 B22521.30
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 53786-28-0 Molecular Formula: C12H14ClN3O Formula Weight: 251.71 Melting Point: 227-230° MDL No.: MFCD02684518
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093793
CAS Number: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6