4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 568577-88-8
Molecular Formula: C16H24BNO3
Formula Weight: 289.18
MDL No.: MFCD04112544
Formula:
C₁₆H₂₄BNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112544 CAS Number: 568577-88-8 |