Stampa…
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
H29224.06 H29224.03
H29224.06EA 205 EUR
H29224.06 H29224.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 883738-38-3 Molecular Formula: C18H27BN2O3 Formula Weight: 330.23 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD05864308
Formula: C₁₈H₂₇BN₂O₃
Peso molecolare: 330.23 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864308
CAS Number: 883738-38-3