Stampa…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53126.MD H53126.03
H53126.MDEA 69.5 EUR
H53126.MD H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-84-5 Molecular Formula: C11H14BNO4 Formula Weight: 235.05 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD03411952
Formula: C₁₁H₁₄BNO₄
Peso molecolare: 235,05 g/mol
Punto di fusione: 126…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411952
CAS Number: 389621-84-5