Stampa…
Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥80% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32505.AP H32505.0F
H32505.APEA 38.3 EUR
H32505.AP H32505.0F
Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥80% (w/w) in soluzione acquosa
Tetraidrotiofene 1,1-diossido
CAS No.: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 0-5° Beilstein Reference: 107765 Merck Reference: 14,8955 MDL No.: MFCD00005484
Formula: C₄H₈O₂S
Punto di fusione: 0…5 °C
Densità: 1,212
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005484
CAS Number: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Merck Index: 14,8955