Stampa…
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 94.2 EUR
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formula: C₁₀H₇F₂N₃O
Peso molecolare: 223,18 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093825
CAS Number: 86404-63-9