(-)-Cotinine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 486-56-6
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Peso molecolare: 176,22 g/mol Punto di ebollizione: 145…147 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 34…39 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00077696 CAS Number: 486-56-6 EINECS: 207-634-9 Merck Index: 14,2553 |