Stampa…
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
39630.04 39630.09 39630.18
39630.04EA 93.4 EUR
39630.04 39630.09 39630.18
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Purity: 99.99%, CAS No.: 20219-33-4 Molecular Formula: C13H27O6Ta Formula Weight: 460.30 Flash Point: 65°(149°F) Physical Form: Solid Density: 1.5 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 45° Boiling Point: 95°/0.5mm MDL No.: MFCD00145349
Formula: C₁₃H₂₇O₆Ta
Punto di ebollizione: 95 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 45 °C
Densità: 1,5
Flash Pt: >65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145349
CAS Number: 20219-33-4