Stampa…
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 62.8 EUR
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Peso molecolare: 311.3 g/mol
Punto di fusione: 142…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063328
CAS Number: 35737-10-1