Stampa…
Picolinic acid N-oxide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
131180050 131180250
ACRO131180050EA 29.7 EUR
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,1088 g/mol
Punto di fusione: >150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006198
CAS Number: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %