4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 220000-87-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD02185921
Formula:
C₇H₇ClN₂O Punto di fusione: 39…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02185921 CAS Number: 220000-87-3 |