Stampa…
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
C1763-25G C1763-5G
TCIAC1763-25GEA 122 EUR
TCIAC1763-25G TCIAC1763-5G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184.62 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00511224
CAS Number: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&vid=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency